Print…
Formato de etilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Formic acid ethyl ester
F0053-25ML F0053-500ML
TCIAF0053-25MLEA 16 EUR
TCIAF0053-25ML TCIAF0053-500ML
Formato de etilo ≥98.0% (por GC)
Formato de etilo
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 54°C
Ponto de Fusão: –80°C
Densidade: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003294
Número CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03807
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&vid=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %