Print…
N,N-Dimetilformamida 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DMF
D0722-25ML D0722-500ML D0722-100ML
TCIAD0722-25MLEA 17 EUR
TCIAD0722-25ML TCIAD0722-500ML TCIAD0722-100ML
N,N-Dimetilformamida 99,5 GC_ASSAY_METHOD
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Fusão: –61°C
Ponto de Inflamação: 60°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9eebe8744933790015429a33188a2f4d7881fa&vid=de9eebe8744933790015429a33188a2f4d7881fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %