Print…
N,N-Dietilformamida ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0506-25ML D0506-500ML D0506-100ML
TCIAD0506-25MLEA 21 EUR
TCIAD0506-25ML TCIAD0506-500ML TCIAD0506-100ML
N,N-Dietilformamida ≥99.0% (por GC)
N,N-Dietilformamida
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 177°C
Densidade: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003287
Número CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b585ec202c948282af306bb85baaddf12a0385d&vid=4b585ec202c948282af306bb85baaddf12a0385d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %