Print…
Formato de butilo ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Formic acid butyl ester
F0051-25ML F0051-500ML
TCIAF0051-25MLEA 16 EUR
TCIAF0051-25ML TCIAF0051-500ML
Formato de butilo ≥95.0% (por GC)
Formato de butilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 107°C
Ponto de Fusão: -92
Ponto de Inflamação: 16°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003296
Número CAS: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
UN: 1128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cf7311e380e7f48bc4bfd250734352b200c72a&vid=b1cf7311e380e7f48bc4bfd250734352b200c72a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %