Print…
Formamida 98,5 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Carbamaldehyde
F0045-25G F0045-500G
TCIAF0045-25GEA 18 EUR
TCIAF0045-25G TCIAF0045-500G
Formamida 98,5 GC_ASSAY_METHOD
Formamida
Fórmula: HCONH₂
Peso Molecular: 45.04 g/mol
Ponto de ebulição: 210
Ponto de Fusão: 2
Ponto de Inflamação: 175°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 14,04237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&vid=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %