Print…
Formato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0056-25ML F0056-500ML
TCIAF0056-25MLEA 23 EUR
TCIAF0056-25ML TCIAF0056-500ML
Formato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Formato de isopropilo
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 68°C
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0,8826 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: –6°C
Número MDL : MFCD00014127
Número CAS: 625-55-8
EINECS: 210-901-2
UN: 1281
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deaf621733275c7709a3ad10376e478a9c38b950&vid=deaf621733275c7709a3ad10376e478a9c38b950&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %