Print…
Metanolato de sódio ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 22 EUR
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
Metanolato de sódio ≥96.0% (por análise titulométrica)
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de Fusão: 127
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %