Print…
Pentafluorothiophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0861-25G P0861-5G
TCIAP0861-25GEA 182 EUR
TCIAP0861-25G TCIAP0861-5G
Pentafluorothiophenol ≥98.0% (por GC)
Pentafluorothiophenol
Fórmula: C₆HF₅S
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: –24°C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004828
Número CAS: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&vid=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %