Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
M2095-25G M2095-500G
TCIAM2095-25GEA 18 EUR
TCIAM2095-25G TCIAM2095-500G
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 197.9 g/mol
Ponto de ebulição: 1190
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,05728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&vid=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %