Print…
Índio ≥99.998% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, recozido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 148 EUR
46661.G1 46661.G5 46661.G9
Índio ≥99.998% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, recozido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Índio
Fórmula: In
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156 °C
Densidade: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134048
Número CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971