Print…
Hidróxido de Hidrazina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0172-25ML H0172-500ML
TCIAH0172-25MLEA 16 EUR
TCIAH0172-25ML TCIAH0172-500ML
Hidróxido de Hidrazina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Hidróxido de Hidrazina
Fórmula: NH₂NH₂·H₂O
Ponto de ebulição: 117,2 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00149931
Número CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&vid=b1a118e8bc0b119eedd1ad089f1b7216dd82c3e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water transparency
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.005 %