Print…
Hexyltriethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(hexyl)silane
H1158-25ML H1158-500ML
TCIAH1158-25MLEA 17 EUR
TCIAH1158-25ML TCIAH1158-500ML
Hexyltriethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Hexyltriethoxysilane
Fórmula: C₁₂H₂₈O₃Si
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00087744
Número CAS: 18166-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c36a223a3ae9172d77b549f78f57c478af75936e&vid=c36a223a3ae9172d77b549f78f57c478af75936e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %