Brometo cetrimônio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
H0081-25G
H0081-500G
H0081-100G
TCIAH0081-25GEA
16
EUR
TCIAH0081-25G
TCIAH0081-500G
TCIAH0081-100G
Brometo cetrimônio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Brometo cetrimónio
Fórmula:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Ponto de Fusão: 243°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011772 Número CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,02025 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |