Print…
Ácido Heptafluorobutírico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAH0024-100GEA 270 EUR
TCIAH0024-100G TCIAH0024-25G
Ácido Heptafluorobutírico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Peso Molecular: 214,04 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: -20°C
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/03/28970103.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %