Print…
Octadecyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0675-25G A0675-250G
TCIAA0675-25GEA 29 EUR
TCIAA0675-25G TCIAA0675-250G
Octadecyl acetate ≥97.0% (por GC)
Octadecyl acetate
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 344 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043649
Número CAS: 822-23-1
EINECS: 212-493-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&vid=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %