Print…
Nonyl acetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0041-25ML A0041-500ML
TCIAA0041-25MLEA 16 EUR
TCIAA0041-25ML TCIAA0041-500ML
Nonyl acetate ≥99.0% (por GC)
Nonyl acetate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00027340
Número CAS: 143-13-5
EINECS: 205-585-8
Merck Index: 14,06678
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&vid=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %