Print…
Dodecyl acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0902-25ML A0902-500ML
TCIAA0902-25MLEA 16 EUR
TCIAA0902-25ML TCIAA0902-500ML
Dodecyl acetate ≥95.0% (por GC)
Dodecyl acetate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 180°C
Densidade: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 140°C
Número MDL : MFCD00008973
Número CAS: 112-66-3
EINECS: 203-995-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f06a926c20b99cf6ef1a3b9355428394b7f4abe2&vid=f06a926c20b99cf6ef1a3b9355428394b7f4abe2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 1.0