Bromomethyl acetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H56755.06
H56755.09
H56755.06EA
318
EUR
H56755.06
H56755.09
Bromomethyl acetate 95%
Bromomethyl acetate
Purity: 95%
CAS No.: 590-97-6
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Boiling Point: 130-133°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000170
Fórmula:
H₃CCOOCH₂Br Ponto de ebulição: 130…133 °C Densidade: 1,56 Ponto de Inflamação: 57 °C (135 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000170 Número CAS: 590-97-6 EINECS: 209-696-2 UN: 3272 ADR: 3,III |