Print…
Ethanesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0035-25G E0035-250G
TCIAE0035-25GEA 18 EUR
TCIAE0035-25G TCIAE0035-250G
Ethanesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethanesulphonyl chloride
Fórmula: C₂H₅ClO₂S
Peso Molecular: 128.58 g/mol
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: -68
Ponto de Inflamação: 88°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007460
Número CAS: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&vid=bd8959a1ab554fdda35e91dd29ae46b54e95849e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %