Print…
Oxalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid dimethyl ester
O0080-25G O0080-500G
TCIAO0080-25GEA 16 EUR
TCIAO0080-25G TCIAO0080-500G
Oxalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Oxalato de dimetilo
Fórmula: C₄H₆O₄
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Fusão: 54 °C
Densidade: 1,422 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008442
Número CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&vid=bd9626343cf0139c93b3e184c1e18509d2c1d717&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity