Print…
Dibutyl oxalate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Oxalic acid dibutyl ester
O0077-25ML O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA 16 EUR
TCIAO0077-25ML TCIAO0077-500ML
Dibutyl oxalate ≥99.0% (por GC)
Dibutyl oxalate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: –29°C
Densidade: 1,0099 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 122°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009442
Número CAS: 2050-60-4
EINECS: 218-092-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&vid=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %