Print…
Diphenylacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0869-25G D0869-500G D0869-100G
TCIAD0869-25GEA 22 EUR
TCIAD0869-25G TCIAD0869-500G TCIAD0869-100G
Diphenylacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Diphenylacetic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Densidade: 1,258 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004251
Número CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Merck Index: 14,03316
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd00d90aa169575d080d96a1423236c561d7b7b&vid=0fd00d90aa169575d080d96a1423236c561d7b7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency