Print…
Dimethyl trisulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dimethyltrisulphide
D3418-25G D3418-5G
TCIAD3418-25GEA 134 EUR
TCIAD3418-25G TCIAD3418-5G
Dimethyl trisulphide ≥98.0% (por GC)
Dimethyl trisulphide
Fórmula: C₂H₆S₃
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Fusão: -68°C
Ponto de Inflamação: 56°C
Número MDL : MFCD00039808
Número CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f54bf56b0d9049f17d986a80eb54fc75f53e81&vid=f7f54bf56b0d9049f17d986a80eb54fc75f53e81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %