Print…
Monossulfureto de tetrametiltiurama ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0157-25G T0157-500G
TCIAT0157-25GEA 16 EUR
TCIAT0157-25G TCIAT0157-500G
Monossulfureto de tetrametiltiurama ≥98.0% (por GC)
Monossulfureto de tetrametiltiurama
Fórmula: C₆H₁₂N₂S₃
Ponto de Fusão: 110 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014870
Número CAS: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed63a98b8d44c380a166c098b952d4180896a1df&vid=ed63a98b8d44c380a166c098b952d4180896a1df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C