Print…
D(+)-Manose 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M0045-500G M0045-25G M0045-100G
TCIAM0045-500GEA 315 EUR
TCIAM0045-500G TCIAM0045-25G TCIAM0045-100G
D(+)-Manose 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
D(+)-Manose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de ebulição: 376
Ponto de Fusão: 133
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064122
Número CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 14,05747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13f3d32c18ff7ed2ef2f0afd5a9bbd0fbcf5a16&vid=f13f3d32c18ff7ed2ef2f0afd5a9bbd0fbcf5a16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.5 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency