Print…
D(+)-Glucose ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
G0048-500G G0048-25G
TCIAG0048-500GEA 37 EUR
TCIAG0048-500G TCIAG0048-25G
D(+)-Glucose ≥98.0% (por GC)
D(+)-Glucose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 146 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148912
Número CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce728e15cfb96a94f86d563ff3c7c74fdc9f146f&vid=ce728e15cfb96a94f86d563ff3c7c74fdc9f146f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (alpha+beta)
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +54.0 deg (C=10, H2O:NH3 (2+3) = 99.2:0.8)
Solubility in Water almost transparency