Methyl oleate >60.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
O0055-25ML
O0055-500ML
TCIAO0055-25MLEA
18
EUR
TCIAO0055-25ML
TCIAO0055-500ML
Methyl oleate >60.0% (por GC)
Methyl oleate
Molecular Weight: 296.50
Purity/Analysis Method:
Product Categories: Materials Chemistry, Resin Additives, Bioscience, Lipids, Higher Fatty Acids & Higher Alcohols
Other Product Names / Synonyms: Oleic Acid Methyl Ester
Fórmula:
C₁₉H₃₆O₂ Ponto de ebulição: 161°C Ponto de Fusão: –20°C Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 163°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009578 Número CAS: 112-62-9 EINECS: 203-992-5 Merck Index: 14,06828 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |