Print…
Dimetilmaleato ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
M0012-25ML M0012-500ML
TCIAM0012-25MLEA 17 EUR
TCIAM0012-25ML TCIAM0012-500ML
Dimetilmaleato ≥97.0% (por GC)
Dimetilmaleato
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: -19°C
Densidade: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008459
Número CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&vid=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %