cis-2-Penten-1-ol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
P1199-25ML
P1199-5ML
TCIAP1199-25MLEA
311
EUR
TCIAP1199-25ML
TCIAP1199-5ML
cis-2-Penten-1-ol ≥95.0% (por GC)
cis-2-Penten-1-ol
Fórmula:
C₅H₁₀O Ponto de ebulição: 138°C Densidade: 0,8566 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 52°C |
Número MDL :
MFCD00063208 Número CAS: 1576-95-0 EINECS: 216-415-7 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |