cis,cis-1,5-Cyclooctadiene ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
cis,cis-Cycloocta-1,5-diene, (Z,Z)-1,5-Cyclooctadiene
Estabilização:
Estabilizado com IRGANOX 1076
B21196.AK
B21196.AU
B21196.AKEA
34.2
EUR
B21196.AK
B21196.AU
cis,cis-1,5-Cyclooctadiene ≥99% estabilizada
cis,cis-1,5-Cyclooctadiene
Stabilized with 50-200 ppm Irganox 1076
Purity: 99%
CAS No.: 1552-12-1
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -70°
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1209288
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001752
Fórmula:
C₈H₁₂ Peso Molecular: 108.18 g/mol Ponto de ebulição: 151…152 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0.880 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001752 Número CAS: 1552-12-1 EINECS: 216-291-4 UN: 2520 ADR: 3 III |