Print…
Ácido cloroacético ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2123-25G C2123-500G
TCIAC2123-25GEA 18 EUR
TCIAC2123-25G TCIAC2123-500G
Ácido cloroacético ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido cloroacético
Fórmula: ClCH₂COOH
Ponto de ebulição: 189°C
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Densidade: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002683
Número CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e7e290ccbfa6f8aedd9c44eb91012319863809&vid=35e7e290ccbfa6f8aedd9c44eb91012319863809&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency