Print…
Butirato de metilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0763-25ML B0763-500ML
TCIAB0763-25MLEA 16 EUR
TCIAB0763-25ML TCIAB0763-500ML
Butirato de metilo ≥99.0% (por GC)
Butirato de metilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13°C
Número MDL : MFCD00009391
Número CAS: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&vid=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %