Print…
Pirrolidina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrahydropyrrole
P0576-25ML P0576-500ML
TCIAP0576-25MLEA 16 EUR
TCIAP0576-25ML TCIAP0576-500ML
Pirrolidina ≥98.0% (por GC)
Pirrolidina
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Fusão: –63°C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 3°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005249
Número CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 14,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&vid=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %