Print…
Glicina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
G0099-25G G0099-500G
TCIAG0099-25GEA 16 EUR
TCIAG0099-25G TCIAG0099-500G
Glicina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: 240°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,04491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a39b76541a75714e9d1ba7c24cc59d9eadbea407&vid=a39b76541a75714e9d1ba7c24cc59d9eadbea407&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.2 %