Print…
8-Bromo-1-octanol ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
B1729-25G B1729-5G
TCIAB1729-25GEA 338 EUR
TCIAB1729-25G TCIAB1729-5G
8-Bromo-1-octanol ≥90.0% (por GC)
8-Bromo-1-octanol
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010388
Número CAS: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c2e67cb40176b4901eb7d72761ff653dd7c0f8f&vid=6c2e67cb40176b4901eb7d72761ff653dd7c0f8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %