Print…
Indole-7-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0606-1G I0606-5G
TCIAI0606-1GEA 69 EUR
TCIAI0606-1G TCIAI0606-5G
Indole-7-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Indole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Número MDL : MFCD00210442
Número CAS: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35c6086d3bc54a4975681f4642f37e5ee950baeb&vid=35c6086d3bc54a4975681f4642f37e5ee950baeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C