Print…
6-Methylindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1430-1G M1430-5G
TCIAM1430-1GEA 73 EUR
TCIAM1430-1G TCIAM1430-5G
6-Methylindole ≥98.0% (por GC)
6-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005682
Número CAS: 3420-02-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&vid=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point gt. 25.0 to 29.0 deg-C