Print…
Indole-6-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0663-1G I0663-5G
TCIAI0663-1GEA 32 EUR
TCIAI0663-1G TCIAI0663-5G
Indole-6-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Indole-6-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 257°C
Número MDL : MFCD00210441
Número CAS: 1670-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76a69f9505b7b1a4da88f64de9bddea0c65a913f&vid=76a69f9505b7b1a4da88f64de9bddea0c65a913f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %