Print…
5-Hexyn-1-ol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0687-25ML H0687-5ML
TCIAH0687-25MLEA 220 EUR
TCIAH0687-25ML TCIAH0687-5ML
5-Hexyn-1-ol ≥95.0% (por GC)
5-Hexyn-1-ol
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002980
Número CAS: 928-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&vid=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %