Print…
6-Bromoindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1794-1G B1794-5G
TCIAB1794-1GEA 72 EUR
TCIAB1794-1G TCIAB1794-5G
6-Bromoindole ≥98.0% (por GC)
6-Bromoindole
Fórmula: C₈H₆BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238550
Número CAS: 52415-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a882c056c2c40f66c487ce37fa8d9182f29ca58&vid=2a882c056c2c40f66c487ce37fa8d9182f29ca58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C