Print…
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1822-25G B1822-5G
TCIAB1822-25GEA 94 EUR
TCIAB1822-25G TCIAB1822-5G
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (por GC)
6-Bromo-1-hexanol
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 114°C
Densidade: 1,3838 g/cm³ (24 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002983
Número CAS: 4286-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&vid=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %