Print…
6-Aminocaproic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
A0312-25G A0312-500G
TCIAA0312-25GEA 45 EUR
TCIAA0312-25G TCIAA0312-500G
6-Aminocaproic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
6-Aminocaproic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204°C
Ponto de Inflamação: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008238
Número CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 14,00432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f909d2095137717168b2ae4926fdc4d1b8fdd55&vid=2f909d2095137717168b2ae4926fdc4d1b8fdd55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency