Print…
Púrpura de bromocresol ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B0580-1G B0580-25G
TCIAB0580-1GEA 22 EUR
TCIAB0580-1G TCIAB0580-25G
Púrpura de bromocresol ≥97.0% (por HPLC)
Púrpura de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Peso Molecular: 540.23 g/mol
Ponto de Fusão: 242
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011681
Número CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 14,01387
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c900df847e0adb7b4e44259555455f37b474eec7&vid=c900df847e0adb7b4e44259555455f37b474eec7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Absorbance min. 0.540 (5mg/L, pH 7.2 buffer sol., 588.0 to 592.0 nm)
Solubility in EtOH (50vol%) almost transparency
Transition interval (pH) (yellow)5.2 to 6.8 (purple)