Print…
5-Phenylvaleric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1284-25G P1284-5G
TCIAP1284-25GEA 92 EUR
TCIAP1284-25G TCIAP1284-5G
5-Phenylvaleric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
5-Phenylvaleric acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Densidade: 1,0487 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00004416
Número CAS: 2270-20-4
EINECS: 218-872-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f072246b7f9ee8b38d229bd880c59775437b3d7&vid=3f072246b7f9ee8b38d229bd880c59775437b3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency