Print…
Ácido 5-metilhexanóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M1142-25ML M1142-5ML
TCIAM1142-25MLEA 147 EUR
TCIAM1142-25ML TCIAM1142-5ML
Ácido 5-metilhexanóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 5-metilhexanóico
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00036494
Número CAS: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa06ab01dcdf7eab42aad63e6609a48714e549e&vid=2fa06ab01dcdf7eab42aad63e6609a48714e549e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %