Print…
5-Hidroxi-indol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Hidroxi-1H-indol
H0252-1G H0252-100MG H0252-5G
TCIAH0252-1GEA 37 EUR
TCIAH0252-1G TCIAH0252-100MG TCIAH0252-5G
5-Hidroxi-indol ≥98.0% (por GC)
5-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Número MDL : MFCD00005677
Número CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b6fafce0d528a5669e45ea9a3ad7847a84492a&vid=b1b6fafce0d528a5669e45ea9a3ad7847a84492a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity