4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
P0817-25ML
P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA
124
EUR
TCIAP0817-25ML
TCIAP0817-5ML
4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (por GC)
4-Pentyn-1-ol
Fórmula:
C₅H₈O Ponto de ebulição: 155°C Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 62°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002974 Número CAS: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |