Print…
4-Penten-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1243-25ML P1243-250ML
TCIAP1243-25MLEA 121 EUR
TCIAP1243-25ML TCIAP1243-250ML
4-Penten-1-ol ≥98.0% (por GC)
4-Penten-1-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 138°C
Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002975
Número CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&vid=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %