Print…
5-Fluoroindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0369-1G F0369-5G
TCIAF0369-1GEA 25 EUR
TCIAF0369-1G TCIAF0369-5G
5-Fluoroindole ≥98.0% (por GC)
5-Fluoroindole
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005671
Número CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f55af34532e09d88fd6d7fd1b300de2e05f24b9e&vid=f55af34532e09d88fd6d7fd1b300de2e05f24b9e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity