Print…
5-Aminopentan-1-ol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-1-pentanol
A0875-25G A0875-250G
TCIAA0875-25GEA 91 EUR
TCIAA0875-25G TCIAA0875-250G
5-Aminopentan-1-ol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
5-Aminopentan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Fusão: 36 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008237
Número CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&vid=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %